Print…
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxyazobenzene-2'-carboxylic acid, 2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, 4'-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, 2-((4-Hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid, HABA
OR18374-100G OR18374-25G
APOSOR18374-100GEA 440 EUR
APOSOR18374-100G APOSOR18374-25G
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₀N₂O₃
Peso Molecular: 242.23 g/mol
Ponto de Fusão: 204…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002428
Número CAS: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2