Print…
2,6-Dibromophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Dibromo-2-hydroxybenzene
OR18373-100G OR18373-25G OR18373-5G
APOSOR18373-100GEA 201 EUR
APOSOR18373-100G APOSOR18373-25G APOSOR18373-5G
2,6-Dibromophenol
2,6-Dibromophenol
Fórmula: C₆H₄Br₂O
Ponto de ebulição: 255…256 °C
Ponto de Fusão: 53…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002152
Número CAS: 608-33-3
EINECS: 210-161-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III