Print…
ω,2,4-Trichloroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4-Dichlorophenacyl chloride, α,2,4-Trichloroacetophenone, 2,2',4'-Trichloroacetophenone
OR18371-100G OR18371-500G OR18371-1KG
APOSOR18371-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18371-100G APOSOR18371-500G APOSOR18371-1KG
ω,2,4-Trichloroacetophenone
ω,2,4-Trichloroacetophenone
Fórmula: C₈H₅Cl₃O
Peso Molecular: 223.49 g/mol
Ponto de ebulição: 130…135 °C/4mmHg
Ponto de Fusão: 47…56 °C
Densidade: 1.312 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000934
Número CAS: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III