Print…
1-Methylpiperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR18370-250G OR18370-1KG
APOSOR18370-250GEA 50.9 EUR
APOSOR18370-250G APOSOR18370-1KG
1-Methylpiperazine
1-Methylpiperazine
Fórmula: C₅H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 137…139 °C
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 0,903 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005966
Número CAS: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
UN: 2734
ADR: 8+3,II