Print…
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dihydroxybenzoic acid ethyl ester, Protocatechuic acid ethyl ester, Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
OR18368-25G OR18368-100G OR18368-500G
APOSOR18368-25GEA 21.9 EUR
APOSOR18368-25G APOSOR18368-100G APOSOR18368-500G
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Peso Molecular: 182.18 g/mol
Ponto de Fusão: 132…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002199
Número CAS: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0