Print…
(1-Decyl)triphenylphosphonium bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18367-100G OR18367-1KG
APOSOR18367-100GEA 261 EUR
APOSOR18367-100G APOSOR18367-1KG
(1-Decyl)triphenylphosphonium bromide
(1-Decyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₈H₃₆BrP
Peso Molecular: 483.47 g/mol
Ponto de Fusão: 87…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051854
Número CAS: 32339-43-8
EINECS: 250-996-8