Print…
D-(-)-Penicillamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18365-25G OR18365-100G
APOSOR18365-25GEA 115 EUR
APOSOR18365-25G APOSOR18365-100G
D-(-)-Penicillamine
D-(-)-Penicillamine
Fórmula: C₅H₁₁NO₂S
Ponto de Fusão: ca 212 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064302
Número CAS: 52-67-5