Print…
3,5-Dihydroxybenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: alpha-Resorcylic acid
OR18364-100G OR18364-500G OR18364-25G
APOSOR18364-100GEA 65.4 EUR
APOSOR18364-100G APOSOR18364-500G APOSOR18364-25G
3,5-Dihydroxybenzoic acid 98%
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₆O₄
Ponto de Fusão: 236…238 °C
Ponto de Inflamação: 200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002512
Número CAS: 99-10-5
EINECS: 202-730-7