Print…
Cloreto trityl 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Trt-Cl, Chlorotriphenylmethane, Triphenylmethyl chloride, (Chloromethanetriyl)tribenzene, Triphenylchloromethane
OR18363-100G OR18363-500G OR18363-1KG
APOSOR18363-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18363-100G APOSOR18363-500G APOSOR18363-1KG
Cloreto trityl 95%
Cloreto trityl
Fórmula: C₁₉H₁₅Cl
Ponto de ebulição: 230…235 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 111…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000813
Número CAS: 76-83-5
UN: 3261
ADR: 8,III