Print…
2-Chlorobenzimidazole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-1H-benzo[d]imidazole, 2-Chloro-1H-benzimidazole
OR18361-100G OR18361-25G OR18361-5G
APOSOR18361-100GEA 68.3 EUR
APOSOR18361-100G APOSOR18361-25G APOSOR18361-5G
2-Chlorobenzimidazole 96%
2-Chlorobenzimidazole
Fórmula: C₇H₅ClN₂
Peso Molecular: 152.58 g/mol
Ponto de Fusão: 180…185 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00051944
Número CAS: 4857-06-1
EINECS: 225-453-3