Print…
2,4-Dichlorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18360-1KG OR18360-100G OR18360-500G
APOSOR18360-1KGEA 66.7 EUR
APOSOR18360-1KG APOSOR18360-100G APOSOR18360-500G
2,4-Dichlorobenzoic acid
2,4-Dichlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₂
Peso Molecular: 191.01 g/mol
Ponto de ebulição: 310
Ponto de Fusão: 159…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002414
Número CAS: 50-84-0
EINECS: 200-067-8