Print…
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1836-100G OR1836-25G
APOSOR1836-100GEA 173 EUR
APOSOR1836-100G APOSOR1836-25G
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 98%
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₉NO₃
Ponto de ebulição: 177 °C/16mmHg
Ponto de Fusão: 59…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010202
Número CAS: 100-27-6
EINECS: 202-835-8