Print…
Trimethylsilylacetylene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethynyltrimethylsilane
OR18355-100G OR18355-25G OR18355-500G
APOSOR18355-100GEA 69.6 EUR
APOSOR18355-100G APOSOR18355-25G APOSOR18355-500G
Trimethylsilylacetylene 97%
Trimethylsilylacetylene
Fórmula: C₅H₁₀Si
Peso Molecular: 98.22 g/mol
Ponto de ebulição: 52…53 °C
Densidade: 0.71 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –34 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008569
Número CAS: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
UN: 1993
ADR: 3 II