Print…
3-Phenoxybenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, (3-Phenoxyphenyl)methanol
OR18354-25G OR18354-100G OR18354-500G
APOSOR18354-25GEA 21.9 EUR
APOSOR18354-25G APOSOR18354-100G APOSOR18354-500G
3-Phenoxybenzyl alcohol
3-Phenoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₁₃H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 135…140 °C/0,1mmHg
Ponto de Fusão: 44381 °C
Densidade: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004636
Número CAS: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III