Print…
2-Nitro-5-piperidinoaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR183519-1G OR183519-5G
APOSOR183519-1GEA 85.7 EUR
APOSOR183519-1G APOSOR183519-5G
2-Nitro-5-piperidinoaniline
2-Nitro-5-piperidinoaniline
Fórmula: C₁₁H₁₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00545948
Número CAS: 54997-99-8