Print…
2,3-Dimethyl-2-butene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR18350-100G OR18350-25G
APOSOR18350-100GEA 0 EUR
APOSOR18350-100G APOSOR18350-25G
2,3-Dimethyl-2-butene
2,3-Dimethyl-2-butene
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 72…73 °C
Ponto de Fusão: –75 °C
Densidade: 0,708 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –16 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008897
Número CAS: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
UN: 3295
ADR: 3,II