Print…
Phthalaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
OR18349-250G OR18349-25G OR18349-100G
APOSOR18349-250GEA 183 EUR
APOSOR18349-250G APOSOR18349-25G APOSOR18349-100G
Phthalaldehyde 98%
Phthalaldehyde
Fórmula: C₈H₆O₂
Ponto de ebulição: 83 °C/0,8mmHg
Ponto de Fusão: 53…57 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 132 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003335
Número CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II