Print…
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18347-100G OR18347-25G OR18347-1G
APOSOR18347-100GEA 0 EUR
APOSOR18347-100G APOSOR18347-25G APOSOR18347-1G
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde 97%
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₃BrOS
Ponto de ebulição: 105…107 °C/11mmHg
Ponto de Fusão: 15 °C
Densidade: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005432
Número CAS: 4701-17-1
EINECS: 225-176-8