Print…
Cyclopropylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR18344-100G OR18344-250G
APOSOR18344-100GEA 48 EUR
APOSOR18344-100G APOSOR18344-250G
Cyclopropylamine 98%
Cyclopropylamine
Fórmula: C₃H₇N
Ponto de ebulição: 49…50 °C
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,824 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001301
Número CAS: 765-30-0
UN: 2733
ADR: 3+8,II