Print…
1,3,5-Trimethoxybenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: O,O,O-1,3,5-Trimethylresorcinol
OR18342-100G OR18342-25G OR18342-500G
APOSOR18342-100GEA 33.5 EUR
APOSOR18342-100G APOSOR18342-25G APOSOR18342-500G
1,3,5-Trimethoxybenzene 98%
1,3,5-Trimethoxybenzene
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 225 °C
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008385
Número CAS: 621-23-8
EINECS: 210-673-4