5,6-Dichloropicolinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR183419-1G
OR183419-5G
OR183419-10G
APOSOR183419-1GEA
40.6
EUR
APOSOR183419-1G
APOSOR183419-5G
APOSOR183419-10G
5,6-Dichloropicolinic acid 98%
5,6-Dichloropicolinic acid
Fórmula:
C₆H₃Cl₂NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD13185546 Número CAS: 88912-24-7 |