Print…
10-Undecen-1-ol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18341-10G OR18341-25G OR18341-50G
APOSOR18341-10GEA 21.9 EUR
APOSOR18341-10G APOSOR18341-25G APOSOR18341-50G
10-Undecen-1-ol 99%
10-Undecen-1-ol
Fórmula: C₁₁H₂₂O
Ponto de ebulição: 132…133 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 0,848 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004750
Número CAS: 112-43-6
EINECS: 203-971-0