Print…
3-Nitrophthalic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18338-1KG OR18338-2.5KG OR18338-500G
APOSOR18338-1KGEA 65.4 EUR
APOSOR18338-1KG APOSOR18338-2.5KG APOSOR18338-500G
3-Nitrophthalic acid 96%
3-Nitrophthalic acid
Fórmula: C₈H₅NO₆
Peso Molecular: 211.13 g/mol
Ponto de ebulição: 441
Ponto de Fusão: 210…216 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007138
Número CAS: 603-11-2
EINECS: 210-030-8