Print…
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dimethoxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
OR18337-100G OR18337-25G
APOSOR18337-100GEA 69.6 EUR
APOSOR18337-100G APOSOR18337-25G
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 99%
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄O₄
Peso Molecular: 210.23 g/mol
Ponto de ebulição: 344
Ponto de Fusão: 96…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002774
Número CAS: 2107-70-2
EINECS: 218-288-3