Print…
3-Bromophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18331-100G OR18331-500G
APOSOR18331-100GEA 52.2 EUR
APOSOR18331-100G APOSOR18331-500G
3-Bromophenol 98%
3-Bromophenol
Fórmula: C₆H₅BrO
Ponto de ebulição: 236 °C
Ponto de Fusão: 28…32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002253
Número CAS: 591-20-8
EINECS: 209-706-5