Print…
álcool 4-metoxibenzilo 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Anisyl alcohol, p-Anisyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, Anise alcohol, (4-Methoxyphenyl)methanol
OR18325-100G OR18325-1KG OR18325-500G
APOSOR18325-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18325-100G APOSOR18325-1KG APOSOR18325-500G
álcool 4-metoxibenzilo 98%
álcool 4-metoxibenzilo
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 258…260 °C
Ponto de Fusão: 22…25 °C
Densidade: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004653
Número CAS: 105-13-5
EINECS: 203-273-6