Print…
Phenazine 99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR18320-100G OR18320-25G OR18320-5G
APOSOR18320-100GEA 97.3 EUR
APOSOR18320-100G APOSOR18320-25G APOSOR18320-5G
Phenazine 99+%
Phenazine
Fórmula: C₁₂H₈N₂
Ponto de Fusão: 172…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005023
Número CAS: 92-82-0
EINECS: 202-193-9