Print…
4-tert-Butyl-1-bromobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
OR18318-100G OR18318-1KG OR18318-500G
APOSOR18318-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18318-100G APOSOR18318-1KG APOSOR18318-500G
4-tert-Butyl-1-bromobenzene 97%
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Fórmula: C₁₀H₁₃Br
Ponto de ebulição: 106…109 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 15…16 °C
Densidade: 1,229 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000108
Número CAS: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2