Print…
1,8-Naftilenodiamina 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18317-1KG OR18317-100G
APOSOR18317-1KGEA 161 EUR
APOSOR18317-1KG APOSOR18317-100G
1,8-Naftilenodiamina 90%
1,8-Naftilenodiamina
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 205 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Ponto de Inflamação: 195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004033
Número CAS: 479-27-6