Print…
1,2,3-Triazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18314-25G OR18314-100G
APOSOR18314-25GEA 21.9 EUR
APOSOR18314-25G APOSOR18314-100G
1,2,3-Triazole 98%
1,2,3-Triazole
Fórmula: C₂H₃N₃
Ponto de ebulição: 203 °C/752mmHg
Ponto de Fusão: 23…25 °C
Densidade: 1,192 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014490
Número CAS: 288-36-8