Print…
1-Bromo-2-iodobenzene 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
OR18313-100G OR18313-25G
APOSOR18313-100GEA 40.6 EUR
APOSOR18313-100G APOSOR18313-25G
1-Bromo-2-iodobenzene 98+%
1-Bromo-2-iodobenzene
Fórmula: C₆H₄BrI
Ponto de ebulição: 257 °C
Ponto de Fusão: 44478 °C
Densidade: 2,203 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001030
Número CAS: 583-55-1
EINECS: 209-508-9