Print…
α-Chloro-p-xylene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR18311-100G OR18311-25G OR18311-500G
APOSOR18311-100GEA 0 EUR
APOSOR18311-100G APOSOR18311-25G APOSOR18311-500G
α-Chloro-p-xylene 99%
α-Chloro-p-xylene
Intermediate for organic synthesis.
Fórmula: C₈H₉Cl
Ponto de ebulição: 199…201 °C
Ponto de Fusão: 44351 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000919
Número CAS: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
UN: 3265
ADR: 8,III