Print…
5-Iodouracil 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18306-25G OR18306-500G OR18306-100G
APOSOR18306-25GEA 29 EUR
APOSOR18306-25G APOSOR18306-500G APOSOR18306-100G
5-Iodouracil 97%
5-Iodouracil
Fórmula: C₄H₃IN₂O₂
Ponto de Fusão: 274…276 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006020
Número CAS: 696-07-1
EINECS: 211-788-2