Print…
Ethylvanillin 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18302-500G OR18302-100G
APOSOR18302-500GEA 79.9 EUR
APOSOR18302-500G APOSOR18302-100G
Ethylvanillin 99%
Ethylvanillin
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 285 °C
Ponto de Fusão: 74…79 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006944
Número CAS: 121-32-4
EINECS: 204-464-7