Print…
2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene
OR18298-25G OR18298-5G OR18298-10G
APOSOR18298-25GEA 88.6 EUR
APOSOR18298-25G APOSOR18298-5G APOSOR18298-10G
2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene 97%
2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene
Fórmula: C₈H₈Br₂O₂
Ponto de Fusão: 144…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025694
Número CAS: 2674-34-2