Print…
1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18297-100G OR18297-25G
APOSOR18297-100GEA 24.8 EUR
APOSOR18297-100G APOSOR18297-25G
1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin 97%
1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin
Fórmula: C₆H₁₀N₂O₃
Ponto de Fusão: 104…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020866
Número CAS: 116-25-6
EINECS: 204-132-1