Print…
[2.2]-Paracyclophane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tricyclo[8,2,2,24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, Tricyclo[8.2.2.2(4,7)]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaene
OR18296-25G OR18296-5G OR18296-100G
APOSOR18296-25GEA 40.6 EUR
APOSOR18296-25G APOSOR18296-5G APOSOR18296-100G
[2.2]-Paracyclophane 98%
[2.2]-Paracyclophane
Fórmula: C₁₆H₁₆
Ponto de Fusão: 283…288 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003707
Número CAS: 1633-22-3
EINECS: 216-644-2