Print…
(4-Pyridylthio)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18288-100G OR18288-500G
APOSOR18288-100GEA 0 EUR
APOSOR18288-100G APOSOR18288-500G
(4-Pyridylthio)acetic acid 98%
(4-Pyridylthio)acetic acid
Fórmula: C₇H₇NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006424
Número CAS: 10351-19-6
EINECS: 233-765-6