Print…
Sodium-1-naphthalenesulphonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18282-100G OR18282-25G OR18282-500G
APOSOR18282-100GEA 0 EUR
APOSOR18282-100G APOSOR18282-25G APOSOR18282-500G
Sodium-1-naphthalenesulphonate 98%
Sodium-1-naphthalenesulphonate
Fórmula: C₁₀H₈O₃S
Ponto de Fusão: 299…301 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064964
Número CAS: 130-14-3
EINECS: 204-976-0