Print…
2-Quinolinol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18280-2.5G OR18280-25G OR18280-5G
APOSOR18280-2.5GEA 21.9 EUR
APOSOR18280-2.5G APOSOR18280-25G APOSOR18280-5G
2-Quinolinol 98%
2-Quinolinol
Fórmula: C₉H₇NO
Ponto de Fusão: 198…199 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006743
Número CAS: 59-31-4