Print…
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18276-5G OR18276-25G OR18276-100G
APOSOR18276-5GEA 0 EUR
APOSOR18276-5G APOSOR18276-25G APOSOR18276-100G
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride
Fórmula: C₄H₇ClN₄O
Ponto de Fusão: 250…252 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012704
Número CAS: 72-40-2
EINECS: 200-778-3