Print…
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18272-25G OR18272-500G OR18272-100G
APOSOR18272-25GEA 21.9 EUR
APOSOR18272-25G APOSOR18272-500G APOSOR18272-100G
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone 98%
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₆Cl₂O₂
Ponto de Fusão: 201…203 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001191
Número CAS: 82-43-9
EINECS: 201-420-9