Print…
Bis(2-iodoethyl) ether 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,2'-Diiododiethyl ether, 1-Iodo-2-(2-iodoethoxy)ethane, 2-Iodoethyl ether
OR18271-1G OR18271-25G OR18271-5G
APOSOR18271-1GEA 62.5 EUR
APOSOR18271-1G APOSOR18271-25G APOSOR18271-5G
Bis(2-iodoethyl) ether 97%
Bis(2-iodoethyl) ether
Fórmula: C₄H₈I₂O
Ponto de ebulição: 123,5…124 °C/10mmHg
Densidade: 2,296 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00092250
Número CAS: 34270-90-1