Print…
(2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-chlorobenzhydrol
OR18268-1G OR18268-250MG
APOSOR18268-1GEA 464 EUR
APOSOR18268-1G APOSOR18268-250MG
(2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanol
(2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanol
Fórmula: C₁₃H₁₂ClNO
Peso Molecular: 233.7 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01004640
Número CAS: 7039-50-1