Print…
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: racemic-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, rac-BINAP, (+/-)-(1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl)bis(diphenylphosphine), (±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (+/-)-BINAP
OR18264-25G OR18264-5G
APOSOR18264-25GEA 66.7 EUR
APOSOR18264-25G APOSOR18264-5G
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 98%
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Fórmula: C₄₄H₃₂P₂
Peso Molecular: 622.67 g/mol
Ponto de Fusão: 283…286 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010805
Número CAS: 98327-87-8