Print…
4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18261-100MG OR18261-1G
APOSOR18261-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR18261-100MG APOSOR18261-1G
4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine 98%
4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂O
Ponto de Fusão: 53…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03428360
Número CAS: 1074-40-4