Print…
Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-bromo-4-nitrobenzoate, 2-Bromobenzoic acid methyl ester
OR18260-1G OR18260-25G OR18260-5G
APOSOR18260-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18260-1G APOSOR18260-25G APOSOR18260-5G
Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate 97%
Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrNO₄
Peso Molecular: 260.04 g/mol
Ponto de Fusão: 84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779271
Número CAS: 100959-22-6