Print…
5-Methyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18119-1G OR18119-5G OR18119-10G
APOSOR18119-1GEA 55.1 EUR
APOSOR18119-1G APOSOR18119-5G APOSOR18119-10G
5-Methyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Methyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₈H₁₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02855988
Número CAS: 890652-02-5