Print…
Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18118-1G OR18118-5G
APOSOR18118-1GEA 0 EUR
APOSOR18118-1G APOSOR18118-5G
Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate 95%
Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Ponto de Fusão: 185…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00721392
Número CAS: 1865-09-4