Print…
5-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18106-250MG OR18106-100MG OR18106-1G
APOSOR18106-250MGEA 132 EUR
APOSOR18106-250MG APOSOR18106-100MG APOSOR18106-1G
5-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
5-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₈H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10699211
Número CAS: 74420-51-2